產品線
BioReagent
化驗
≥90% (AT)
形狀
powder
成份
Sum of components 3,6-diaminoacridinium chloride and 3,6-diamino-10-methylacridinium chloride, ≥70% HPLC
溶解度
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
螢光
λex 463 nm; λem 490 nm in ethanol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES 字串
[Cl-].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
[Cl-].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;1H
InChI 密鑰
PEJLNXHANOHNSU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
各种溶剂中的激发和发射波长 :
- 甲醇:λex = 424 nm;λem = 518 nm
- 乙醇:λex = 426 nm;λem = 524 nm
- 丙醇:λex = 430 nm;λem = 512 nm
- 丁醇:λex = 430 nm;λem = 526 nm
- 甲酰胺:λex = 434 nm;λem = 524 nm
- 甘油:λex = 432 nm;λem = 540 nm
- 水:λex = 416 nm;λem = 514 nm
不溶于乙醚、氯仿和固定油。在荧光稳态测量中用作供体分子(当与罗丹明 6G 作为受体配对时),起到 pH 传感器的作用 。
其他說明
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3