Merck
M1775
Sigma-Aldrich
甲醇
Absolute - Acetone free
别名:
木酒精
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OH
CAS号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.05
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸汽密度
1.11 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
形狀
liquid
solution
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
36 %
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲醇是由甲基和醇基组成的最简单脂肪族醇。甲醇在实验室和化学工业中常被用作溶剂和试剂。
應用
甲醇可用于:
  • 制备甲醇乙酸铀酰溶液,可用作组织染色剂。
  • 通过微波反应合成 4-硝基-N-(喹啉-8-基)苯磺酰胺。
特點和優勢
甲醇的特点是:
  • 低冰点。
  • 与水混溶。
其他說明
适合用作固定剂和制备各种罗曼诺夫斯基类型染色液。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
AN IMPROVED STAINING METHOD FOR ELECTRON MICROSCOPY.
J G STEMPAK et al.
The Journal of cell biology, 22, 697-701 (1964-09-01)
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
CO2 hydrogenation to methanol over CuZnGa catalysts prepared using microwave-assisted methods.
Cai W, et al.
Catalysis Today, 242, 193-199 (2015)
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play