Merck
A5132
Sigma-Aldrich
硫酸铵
ReagentPlus®, ≥99.0%
别名:
硫铵石
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2SO4
CAS号:
分子量:
132.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
eCl@ss:
38030408
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99.0%
形狀
powder or crystals
pH值
5-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: soluble 132 g/L at 20 °C
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Fe: ≤10 ppm
Pb: ≤3 ppm
Se: ≤5 ppm
SMILES 字串
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫酸铵是一种铵盐,常用作肥料。用氨中和硫酸即可合成。它可以增强草甘膦等几种除草剂的药害。作为尼龙前体己内酰胺生产过程中的副产物,生成了硫酸铵。
應用
采用硫酸铵沉淀法对成品酒进行甲基纤维素沉淀单宁含量测定。并将其应用于气溶胶外源混合气溶胶的制备,用于分析 1 × 3 串联微分迁移分析仪 (1 × 3-TDMA),主要用于确定气溶胶粒子吸湿因子的不可逆性。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5
Ammonium Compounds.
Weston CW, et al.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Influence of yeast strain on Shiraz wine quality indicators.
Holt H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 165(3), 302-311 (2013)
Industrial catalytic aspects of the synthesis of monomers for nylon production.
Bellussi G and Perego C.
CATTECH, 4(1), 4-16 (2000)
Substitutes for Ammonium Sulfate as Additives with Glyphosate and Glufosinate.
Pratt D, et al.
Weed Technology, 17(3), 576-581 (2003)
The 1-by-3 tandem differential mobility analyzer for measurement of the irreversibility of the hygroscopic growth factor.
Rosenoern T, et al.
Aerosol Science and Technology, 43(7), 641-652 (2009)