Merck
A4514
Sigma-Aldrich
氯化铵
ReagentPlus®, ≥99.5%
别名:
卤砂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4Cl
CAS号:
分子量:
53.49
Beilstein:
4371014
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
eCl@ss:
38050207
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
agency
suitable for SM 5210
品質等級
蒸汽密度
1.9 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 160.4 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99.5%
形狀
powder or crystals
pH值
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
溶解度
water: soluble 100 mg/mL
SMILES 字串
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI 密鑰
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化铵通常用作肥料。可以通过用盐酸中和氨来合成。在较高温度下显示出高蒸气压。在干电池生产中用作电解质。已通过粉末和单晶中子衍射法分析了其晶体结构。氯化铵添加到含有未烧制和烧制的伊利石页岩的高碳酸盐中后,其某些物理特性发生了变化。
應用
氯化铵可作为催化剂用于制备:
  • 3,4-二氢嘧啶-2-(1 H )-酮
  • 二吲哚甲烷
  • 2-芳基苯并噻唑衍生物
  • 4 (3 H )-喹唑啉酮
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Gowariker V, et al.
The Fertilizer Encyclopedia, 42-43 (2009)
Ammonium chloride; as a mild and efficient catalyst for the synthesis of some 2-arylbenzothiazoles and bisbenzothiazole derivatives.
Maleki B and Salehabadi H.
European Journal of Organic Chemistry, 1(4), 377-380 (2010)
Ammonium chloride catalyzed one-pot synthesis of diindolylmethanes under solvent-free conditions.
Azizian J, et al.
Catalysis Communications, 8(7), 1117-1121 (2007)
Ammonium Compounds.
Weston CW, et al.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Ammonium Chloride-Catalyzed One-Pot Synthesis of 4(3H)-Quinazolinones Under Solvent-Free Conditions.
Huang G, et al.
Synthetic Communications, 44(12), 1786-1794 (2014)