Merck
71657
Sigma-Aldrich
硫酸氢钠 一水合物
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
别名:
酸式硫酸钠 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaHSO4 · H2O
CAS号:
分子量:
138.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.0% (T)
形狀
powder or crystals
雜質
≤0.001% total nitrogen (N)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
正離子痕跡
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫酸氢钠一水合物(硫酸氢钠一水合物)是浅黄色的结晶钠盐。
應用
硫酸氢钠一水合物(硫酸氢钠一水合物)可在以下研究中用作催化剂:
  • 乙酸丁酯的合成。
  • 伯醇和仲醇与脂肪族羧酸的酯化反应。
  • 乙酸异戊酯的合成。
  • 除草剂2,4-D丁酯(2,4-二氯苯氧基乙酸丁酯)的合成。
其他說明
通过熔融分解碱性金属氧化物用试剂
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Synthesis of Iso-Amyl Acetate Catalyzed by Sodium Bisulfate Monohydrate [J].
Xiaoyun LYX.
Guangzhou Chemical Industry/ Guangzhou Huagong, 3 (2000)
Catalytic esterifications of carboxylic acids and alcohols by sodium bisulfate monohydrate [J].
Yiqun L.
Modern Chemical Industry, 4 (1999)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Synthesis of 2, 4-D butylate with Sodium Bisulfate Catalyst [J].
Xiaoyun LYX.
Chemical World, 3, 015-015 (2009)