等級
reagent grade
品質等級
化驗
≥97%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reagent type: catalyst
core: mercury
密度
4.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Hg+].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.NO3.H2O/c;2-1(3)4;/h;;1H2/q+1;-1;
InChI 密鑰
UPCSQZXLTBTBCU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
硝酸汞(I)二水合物可用作催化剂,用于将芳香族甲基氧化为醛和羧酸。它还用于制备其他汞(I)化合物。此外,硝酸汞(I)二水合物可用作还原剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3