等級
ACS reagent
品質等級
agency
suitable for EPA 300
化驗
≥99.0%
形狀
powder or crystals
雜質
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
mp
248-261 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
負離子痕跡
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES 字串
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯酸钠是一种吸湿性的非手性离子化合物 ,在结晶时形成两个对映体手性晶体。据报告,它可能是饮用水消毒剂二氧化氯 (ClO 2 ) 的副产物。 d -氯酸钠可用作合成 ( S )-5-嘧啶烷醇的手性引发剂。氯酸钠的工业化生产采用 NaCl 阳极氧化法。它可用作除草剂、氧化剂和合成高氯酸钠的起始原料。
應用
氯酸钠可作为氧化剂从闪锌矿中提取锌。
生化/生理作用
硫酸盐化生物合成抑制剂
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Asymmetric synthesis of optically active sodium chlorate and bromate crystals.
Crystal Growth & Design, 2(4), 249-253 (2002)
Subchronic sodium chlorate exposure in drinking water results in a concentration-dependent increase in rat thyroid follicular cell hyperplasia.
Toxicologic Pathology, 29(2), 250-259 (2001)
Concise Encyclopedia Chemistry, 996-996 (1994)
Highly enantioselective asymmetric autocatalysis induced by chiral ionic crystals of sodium chlorate and sodium bromate.
J. Mol. Catal. A: Chem., 216(2), 209-214 (2004)
Kinetics of sphalerite dissolution by sodium chlorate in hydrochloric acid.
Hydrometallurgy, 95(1), 39-43 (2009)