Merck
357413
Sigma-Aldrich
发烟硫酸
reagent grade, 30% free SO3 basis
别名:
发烟硫酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4 · (SO3)x
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
reagent grade
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
2 mmHg ( 25 °C)
形狀
liquid (viscous, may be cloudy)
濃度
30% (free SO3)
密度
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
InChI 密鑰
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
注意
may contains particles
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)