product name
四氢呋喃, inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9%
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9%
形狀
liquid
自燃溫度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
蒸發殘留物
≤0.0005%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
吸收
≤0.0044 at 315 nm
≤0.005 at 350 nm
≤0.005 at 400 nm
≤0.02 at 300 nm
≤0.046 at 275 nm
≤0.18 at 250 nm
≤0.26 at 245 nm
≤1.0 at 212 nm
紫外吸收
λ: 245 nm Amax: ≤0.26
λ: 275 nm Amax: ≤0.046
λ: 315 μm Amax: ≤0.0044
適合性
complies for IR spectroscopy
應用
food and beverages
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
其他說明
- 货号 34865-4X2.5L的产品即将停产。请订购34865-2.5L单瓶装,因为其具体参数与上述产品本质相同。
- 货号34865-6X1L的产品即将停产。请订购34865-1L单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup