Merck
320315
Sigma-Aldrich
己烷,同分异构体混合物
≥98.5%, ACS reagent
别名:
己烷类, 异己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14
CAS号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.06
等級:
ACS reagent
化驗:
≥98.5%
bp:
68-70 °C (lit.)
产品名称
己烷,同分异构体混合物, ACS reagent, ≥98.5%
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
描述
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
化驗
≥98.5%
形狀
liquid
自燃溫度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
雜質
Thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
含有噻吩
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.4 °F
閃點(°C)
-23 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically