等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
化驗
≥99%
形狀
crystals
雜質
≤0.005% in water insoluble matters
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
燃燒殘留物
≤0.005% (as SO4)
損耗
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH值
5-6 (25 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤0.2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES 字串
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫酸铵是一种用途广泛的无机盐,通常用作农业肥料作为氮和硫源。它也被用作萃取剂来萃取金属,如铁、铬、铝和钙。此外,硫酸铵用于纯化血清或腹水中的抗体和沉淀或分离蛋白质。
應用
硫酸铵可作为钯催化芳基卤化物胺化反应的试剂在叔丁二氧化钠环境下生成芳胺。它还可以作为催化剂,用于喹唑啉-4(3H)-酮与伯胺的六甲基二氮杂烷介导反应,以合成 4-氨基喹唑啉。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Deliquescence and crystallization of ammonium sulfate particles internally mixed with water-soluble organic compounds
Parsons MT, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 108(52), 11600-11608 (2004)