agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
1 mmHg ( 745 °C)
描述
REDUCING SUBSTANCES complying
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.0%
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
形狀
solid
雜質
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
損耗
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH值
6.0-8.0 (20 °C, 5%)
mp
681 °C (lit.)
負離子痕跡
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
SMILES 字串
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 碘源,以叔丁基过氧化氢(TBHP)为氧化剂,从炔和酚合成 1-碘炔和碘酚的。
- 催化剂,以磺酰肼为磺酰前体,水为溶剂,通过活化烯烃芳基磺酰化合成磺化氧吲哚。
- 氧化降解抑制剂,以减少单乙醇胺(MEA)的氧化降解。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3