Merck
289825
Sigma-Aldrich
碱式醋酸铝
别名:
二醋酸氢氧化铝, 氢氧化二乙酸铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al(OH)(C2H3O2)2
CAS号:
分子量:
162.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
形狀
powder
SMILES 字串
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
InChI 密鑰
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
外觀
不溶形式
其他說明
没有添加稳定剂.
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Alumina powders via a controlled precipitation of aluminum acetate.
Ayral A and Droguet JC.
Journal of Materials Research, 4(04), 967-971 (1989)
Alumina Powders from Aluminum Alkoxide.
Ayral A, et al.
MRS Proceedings, 121 (1988)