Merck
22249
Sigma-Aldrich
硝酸铈(IV)铵
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.5% (RT)
别名:
罐, 硝酸铈铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ce(NH4)2(NO3)6
CAS号:
分子量:
548.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.24
化驗:
≥98.5% (RT)
形狀:
powder or crystals
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
化驗
≥98.5% (RT)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reagent type: oxidant
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
InChI 密鑰
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硝酸铈铵 (cerium (IV) Ammonium nitrate,CAN) 是一种用于氧化电子转移反应的多用途试剂。参与各种新型碳-碳键形成反应,参与一锅法合成二氢呋喃、四氢呋喃和氨基四氢呋喃。碘/硝酸铈 (IV) 铵被用于各种酮的直接α-碘化得到相应的 α-碘酮。它是一种强的单电子氧化剂。它还参与各种碳-杂原子键形成反应。
應用
硝酸铈 (IV) 铵 (CAN) 可用作脂肪族或芳香族硫化物氧化为相应亚砜的催化剂。聚乙二醇中的 CAN 已被用作绿色合成 2,5-二取代 1,3,4-恶二唑的环保催化介质。
硝酸铈铵 (IV) 可用于以下工艺:
  • 作为 1,2-二酮类化合物与 1,2-二胺在水中缩合反应的催化剂。
  • 与碘一起用于各种酮的直接 α-碘化/溴化形成相应的的 α-碘/溴酮。
  • 在钯催化三芳基苯乙烯的羰基化形成羰基化产物过程中作为氧化剂。
  • 脂肪族或芳香族硫化物在温和的非均相条件下选择氧化为亚砜的氧化剂。
  • 以催化芳烃与硫氰酸铵反应生成芳基硫氰酸盐。
  • 与溴化钾一起用于烯烃溴化为相应二溴。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Facile palladium-catalyzed carbonylation of triarylstibines in the presence of ammonium cerium (IV) nitrate.
Cho CS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(1), 274-275 (1995)
Carbon-heteroatom bond-forming reactions mediated by cerium (IV) ammonium nitrate: An overview.
Nair V, et al.
Synlett, 14(2), 156-165 (2003)
A direct synthesis of aryl thiocyanates using cerium (IV) ammonium nitrate.
Nair V, et al.
Tetrahedron Letters, 40(6), 1195-1196 (1999)
Selective and efficient oxidation of sulfides to sulfoxides using ammonium cerium (IV) nitrate in the presence of a catalytic amount of KBr or NaBr.
Zolfigol MA, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 139(8), 895--895- (2008)
A New. ALPHA.-Iodination of Ketones Using Iodine-Ammonium Cerium (IV) Nitrate in Alcohol or Acetic Acid.
Horiuchi CA and Kiji S.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 70(2), 421-426 (1997)