Merck
134449
Sigma-Aldrich
对二甲苯
ReagentPlus®, 99%
别名:
1,4-二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CH3)2
CAS号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1901563
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
138 °C (lit.)
等級
reagent
品質等級
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
9 mmHg ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
形狀
liquid
自燃溫度
984 °F
expl. lim.
7 %
技術
GC/MS: suitable
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 0.2 g/L
密度
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二甲苯是二甲苯的异构形式。它在沸石(催化剂)存在下与各种酸发生 Friedel-Crafts 酰化反应。它可以从分离自石脑油的石脑油馏分的二甲苯和乙苯的异构形式的混合物中制备。而且,在 ZSM(Zeolite Socony Mobil)-5 催化剂作用下,从甲苯可制备对二甲苯。它是用于制造 PET(聚(对苯二甲酸乙二醇酯))瓶的原料。据报道,在沸石催化剂存在下,它可由乙烯和二甲基呋喃可持续地合成。
應用
二甲苯可用于合成聚二甲苯和对苯二甲酸。
二甲苯可用于蔬菜中有机氯农药的单滴微萃取,通过气相色谱(GC)与质谱(MS)联用进行分离。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mixed liquids for single-drop microextraction of organochlorine pesticides in vegetables
Zhang M, et al.
Talanta, 74(4), 599-604 (2008)
Ultra-selective cycloaddition of dimethylfuran for renewable p-xylene with H-BEA.
Chang CC, et al.
Green Chemistry, 16(2), 585-588 (2014)
Cycloaddition of biomass-derived furans for catalytic production of renewable p-xylene.
Williams CL, et al.
ACS Catalysis, 2(6), 935-939 (2012)
Friedel-Crafts acylation of toluene and p-xylene with carboxylic acids catalyzed by zeolites.
Chiche B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(11), 2128-2130 (1986)
Metal-organic framework MIL-101 for high-resolution gas-chromatographic separation of xylene isomers and ethylbenzene.
Zhi-Yuan Gu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(8), 1477-1480 (2010-01-22)