主要文件
Z804304
Specac® Omni Cell windows
ZnSe, 41mm x 23mm x 2mm, for Omni Cell
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
ZnSe
包裝
pkg of 2 ea
製造商/商標名
Specac Ltd
技術
IR spectroscopy: suitable
尺寸
41 mm × 23 mm , rectangular
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Specac® Omni Cell windows [ZnSe, 41mm x 23mm x 2mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
其他說明
These windows require the additional spacer for thin windows Z805173
法律資訊
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
附屬品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)