主要文件
Z802212
Hellma® 吸收比色皿,流通池
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 2250 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
製造商/商標名
Hellma 176.000-QS
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
35 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
孔中心高度
8.5 mm , aperture
小室體積
2250 μL
路徑長度
50 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2 windows polished aperture.
with inlet/outlet glass tubes on top, aperture 11 mm x 4 mm rectangular
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)