主要文件
Z418714
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass (Clear)
round bottom flask
three angled neck
接合處
joint: ST/NS24/40
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
case of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)