Merck
Y0001978
系统适用性生物素
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
生物素, D-生物素, Bios II, 维生素B7, 维生素H, 辅酶 R
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N2O3S
CAS号:
分子量:
244.31
Beilstein:
86838
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
生物源
synthetic
等級
pharmaceutical primary standard
agency
EP
API 家族
biotin
形狀
solid
製造商/商標名
EDQM
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
231-233 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
生物素是一种水溶性维生素,有助于皮肤、神经、消化系统的健康,也是哺乳动物羧化酶的重要辅助因子。它存在于细胞内的游离库和结合库中,并协助能量释放及脂肪、蛋白质和碳水化合物代谢。
應用
生物素可用作EP参考标准品,用于通过高效液相色谱技术对制药配方中的分析物进行定量。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制条件。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)