Y0001891
西地那非 柠檬酸盐
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
1-[[3-(4,7-二氢-1-甲基-7-氧代-3-丙基-1H-吡唑并[4,3-d]嘧啶-5-基)-4-乙氧基苯基]磺酰基]-4-甲基哌嗪 柠檬酸盐, 5-[2-乙氧基-5-(4-甲基哌嗪-1-基)磺酰基苯基] -1-甲基-3-丙基-4H-吡唑并[5,4-e]嘧啶-7-酮 柠檬酸盐, UK-92,480, 西地那非
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
sildenafil
製造商/商標名
EDQM
形式
neat
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PDE5A(8654)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生化/生理作用
包裝
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3