Merck
Y0001745
葡萄糖
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
D- (+)-葡萄糖 一水合物, 葡萄糖 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6 · H2O
CAS号:
分子量:
198.17
Beilstein:
5250278
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
glucose
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI 密鑰
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息小册子,均是在现行药典的授权下制定和发布的。
如需进一步的信息和支持,请访问药典发布网站
又名D-吡喃葡萄糖一水合物,来自淀粉
應用
本品为欧洲药典标准物质(European Pharmacopoeia reference standard),仅限用于欧洲药典提及用途。任何其他用途的适用性均无保证,相关使用责任需由用户自行承担。该标准物质不可用于人类或动物用途。
专门用于制备下列欧洲药典方法中的标准溶液(a):
  • 专论0178和0177针对一水葡萄糖和葡萄糖的薄层色谱法(通则2.2.27)鉴定、液相色谱法(通则2.2.29)相关物质检测和分析
  • 专论0209的薄层色谱法(通则2.2.27)鉴定柠檬酸-葡萄糖抗凝溶液(ACD)和磷酸-葡萄糖抗凝溶液(CPD)
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Glucose monohydrate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 2761-2762 (2016)