Y0000542
癸酸诺龙
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
19-Nortestosterone 17-decanoate, 17β-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17-decanoate, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one 17-decanoate, 4-Estren-17β-ol-3-one 17-decanoate, Decadurabolin, Nandrolone decanoate
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
nandrolone
製造商/商標名
EDQM
藥物控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C28H44O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-27(30)31-26-16-15-25-24-13-11-20-19-21(29)12-14-22(20)23(24)17-18-28(25,26)2/h19,22-26H,3-18H2,1-2H3/t22-,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1
InChI 密鑰
JKWKMORAXJQQSR-MOPIKTETSA-N
基因資訊
human ... AR(367)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3