主要文件
Y0000307
阿奇霉素杂质 A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
6-去甲基阿奇霉素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H70N2O12
分子量:
734.96
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
azithromycin
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。 如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
阿奇霉素杂质A EP参考标准品的预期用途是欧洲药典规定的实验室测试。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能会销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)