API 家族
colistin
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C53H100N16O13.H2O4S/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;1-5(2,3)4/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);(H2,1,2,3,4)/t30?,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;/m1./s1
InChI 密鑰
ZJIWRHLZXQPFAD-LRYSGCCDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
抗菌谱: 革兰氏阴性菌。
包裝
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3