Merck
W466033
Sigma-Aldrich
DL-4-羟基-3-甲氧基扁桃酸
≥95%, FG
别名:
3-甲氧基-4-羟基扁桃酸, 4-羟基-3-甲氧基扁桃酸, 4-羟基-3-甲氧基苦杏仁酸, VMA, 香草扁桃酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
198.17
FEMA號碼:
4660
Beilstein:
2213227
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
Flavis號碼:
08.134
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
等級
FG
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
mp
132-134 °C (dec.) (lit.)
應用
flavors and fragrances
食物過敏原
no known allergens
感官的
sweet; vanilla
SMILES 字串
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)