Merck
W460955
Sigma-Aldrich
Guaiacol propionate
≥95%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O3
CAS号:
分子量:
180.20
FEMA號碼:
4609
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.943
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
等級
FG
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
應用
flavors and fragrances
食物過敏原
no known allergens
感官的
nutty; fruity; vanilla
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
190.0 °F
閃點(°C)
87.78 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)