Merck
W445000
Sigma-Aldrich
3-羟基丁酸甲酯
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
CAS号:
分子量:
118.13
FEMA號碼:
4450
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apple; green; fruity; wine-like
SMILES 字串
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
321.8 °F
閃點(°C)
161 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1