Merck
W365820
Sigma-Aldrich
1,4-桉叶素
≥95%, FG
别名:
1-甲基-4-(1-甲乙基)-7-氧杂二环[2.2.1]庚烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
FEMA號碼:
3658
Beilstein:
104974
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11225
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
3.007
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
65 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
green; camphoraceous; minty; cooling; pine
SMILES 字串
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
InChI 密鑰
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 用双异相催化剂体系对芳樟醇进行无溶剂脱水、环化和加氢,生产高性能可持续航空燃料。:利用1,4-桉树脑通过芳樟醇的化学转化合成可持续航空燃料的新方法(Keller et al., 2022)。
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)