Merck
W290820
Sigma-Aldrich
哌啶
≥99%, FG
别名:
六氢吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11N
CAS号:
分子量:
85.15
FEMA號碼:
2908
Beilstein:
102438
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
675
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
14.010
NACRES:
NA.21
感官的:
animal
等級:
FG
Halal
Kosher
生物源:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
23 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
animal
SMILES 字串
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Piperidine is a flavor compound commonly found in spices like black pepper.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Essential oils and spices
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties (2012)