品質等級
CofA
certificate is enclosed in each package
製造商/商標名
RTC TURB1000-100
濃度
in H2O
應用
environmental
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
一般說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
應用
该CRM 可用于校准和确认1000散射浊度单位(NTU)范围内的所有种类实验室浊度计。
特點和優勢
- 重力测量法制备的标准品,经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室验证和确认
- 可追溯至SI和更高的NIST标准
- 基于物料平衡纯度测定的分配值和重力测量法制备值
- 根据合ISO指南35进行了一致性评估
- 以100、500和1000 mL容积的高密度聚乙烯瓶分装以保证安全供货
- 随附带有失效日期信息的分析证书(CoA)供有效审核
- 以去离子水溶剂制备
其他說明
分析物的值因批次而异。一些批次可能不包含所有分析物。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3