Merck
SMB01368
Sigma-Aldrich
Octahydrocurcumin
≥95% (HPLC)
别名:
Hexahydrobisdemethoxycurcumin, Hexahydrocurcuminol, OHC
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H28O6
CAS号:
分子量:
376.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H](C[C@@H](O)CCc2cc(c(cc2)O)OC)CCc1cc(c(cc1)O)OC
InChI
1S/C21H28O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16-17,22-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3/t16-,17-/m0/s1
InChI 密鑰
OELMAFBLFOKZJD-IRXDYDNUSA-N
一般說明
Octahydrocurcumin (OHC) is an active metabolite of curcumin. OHC has shown anti-inflammatory activity and antioxidant effects on LPS-stimulated inflammation through inhibition of the NF-κB signaling pathway.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)