Merck
SMB01358
Sigma-Aldrich
Lysylphenylalanine
≥95% (HPLC)
别名:
KF, Lys-Phe, Lysyl-phenylalanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H23N3O3
CAS号:
分子量:
293.36
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](N)CCCCN)=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t12-,13-/m0/s1
InChI 密鑰
QCZYYEFXOBKCNQ-STQMWFEESA-N
一般說明
Lysylphenylalanine is a dipeptide composed of lysine and phenylalanine.
應用
Metabolomics research
其他說明
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)