產品線
uniLAB™
包裝
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR6165500KF)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI 密鑰
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1