主要文件
RTC000068
Supelco
Sodium azide solution
0.05% solution
别名:
NaN3 0.05%溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352125
NACRES:
NA.24
产品名称
0.05% 叠氮化钠溶液,
CofA
current certificate can be downloaded
品質等級
包裝
bottle of 1 L
濃度
in H2O
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种指定值为 0.05% 的分析标准品,根据质量平衡和重量法纯度测定进行测量。
该有证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025:2017 和 ISO 17034:2016设计、生产和测试。
應用
仅用于研发&和分析用途
特點和優勢
  • 0.0500 ± 0.0020 的认证纯度值在计量上可追溯至美国国家标准与技术研究院标准参考物质(NIST SRM)
  • 检验报告 (CoA) 中提供了均质性研究和产品过期日期的详细信息
  • 溶剂/基质:1级纯水
  • 包装:高密度聚乙烯(HDPE) 瓶
分析報告
这是一种水溶液
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)