主要文件
R8276
Sigma-Aldrich
Renin Substrate 1
>85% purity (HPLC), powder
别名:
Arg-Glu(EDANS)-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Thr-Lys(DABCYL)-Arg
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.47
产品名称
Renin Substrate 1,
化驗
>85.0% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
分子量
~2281
溶解度
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
Substrate for human renin, an aspartic protease which plays an important role in blood-pressure regulation.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)