主要文件
PSRI10K
20 °C、25 °C和30 °C时的折射率标准品
Nominal RI Value 1.6556 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
品質
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)