PHR8713
Glimepiride Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
别名:
3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[3-[[[[(trans-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, 1-[[m-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea
About This Item
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP (Catalog No. 1292347)
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(NC(=O)N[C@@H]3CC[C@H](CC3)C)c1cc(ccc1)CCNC(=O)N2CC(=C(C2=O)CC)C
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-13-12-18-6-5-7-20(14-18)34(32,33)27-23(30)26-19-10-8-16(2)9-11-19/h5-7,14,16,19H,4,8-13,15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
InChI 密鑰
XBXROPCBZLGQMA-RUCARUNLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
分析報告
其他說明
腳註
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3