Merck
PHR3763
布美他尼
new
certified reference material
别名:
3-(氨基磺酰基)-5-(丁氨基)-4-苯氧基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20N2O5S
CAS号:
分子量:
364.42
MDL號碼:
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 537
traceable to USP 1078303
API 家族
bumetanide
包裝
pkg of 250MG
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
InChI 密鑰
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)