certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 742
traceable to EP Y0000615
traceable to USP 1235274
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O5.2H2O/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13;;/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25);2*1H2/t12-,14-,15-;;/m0../s1
InChI 密鑰
MZYVOFLIPYDBGD-MLZQUWKJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)