certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1551128
API 家族
dibasic potassium phosphate
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 5 g
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1