certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP BP1225
traceable to Ph. Eur. T0014000
traceable to USP 1643306
API 家族
tamoxifen
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 300 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChI 密鑰
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3