PHR2103
氯苯那敏杂质D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
α-(4-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile hydrochloride, (2RS)-2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylamino-2-(2-pyridyl)butyronitril hydrochloride, Chlorpheniramine nitrile hydrochloride
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
chlorpheniramine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 mg
應用
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(C=C1)=CC=C1C(CCN(C)C)(C#N)C2=NC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H18ClN3.ClH/c1-21(2)12-10-17(13-19,16-5-3-4-11-20-16)14-6-8-15(18)9-7-14;/h3-9,11H,10,12H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
PMJQCXXIWRUILE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3