Merck
PHR2002
Supelco
叶酸杂质D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
蝶酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12N6O3
CAS号:
分子量:
312.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001243
API 家族
folic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 mg
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=NC(=O)C2=NC(CNc3ccc(cc3)C(O)=O)=CNC2=N1
InChI
1S/C14H12N6O3/c15-14-19-11-10(12(21)20-14)18-9(6-17-11)5-16-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,16H,5H2,(H,22,23)(H3,15,17,19,20,21)
InChI 密鑰
JOAQINSXLLMRCV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
叶酸杂质D是水溶性B-维生素叶酸的一种杂质。叶酸常用于治疗某些类型的贫血。
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
應用
叶酸杂质D可作为药物参考标准品用于通过高效液相色谱测定散装药物和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文档”框中输入LRAB4757。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Chapter 7 - Vitamin and Mineral Basics: The ABCs of Healthy Foods and Beverages, Including Phytonutrients and Functional Foods: Healthy Vitamin and Mineral Choices, Roles and Applications in Nutrition, Food Science and the Culinary Arts
Culinary Nutrition, 279-331 (2013)
Folic Acid
European Pharmacopoeia Commission and others
European pharmacopoeia, 2065-2066 (2010)