PHR1987
奥美拉唑杂质B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 2-[(RS)-[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1h-benzimidazole, 2-[[(3,5-Dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]--6-methoxy-1H-benzimidazol, 4-Desmethoxy Omeprazole
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
omeprazole
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 30 mg
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S](=O)(Cc3ncc(cc3C)C)c1[nH]c2c(n1)ccc(c2)OC
InChI
1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI 密鑰
ZMXZYNHJPJEPAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3