主要文件
PHR1985
Supelco
碘帕醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
碘帕醇, (S)-N,N′-双[2-羟基-1-(羟甲基)乙基]- 2,4,6-三碘-5-内酰胺基间苯二甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H22I3N3O8
CAS号:
分子量:
777.09
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. I0329000
traceable to USP 1344702
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NC(CO)CO)I)C(=O)NC(CO)CO)I)NC(=O)[C@@H](O)C
InChI
1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
XQZXYNRDCRIARQ-LURJTMIESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看此物质的示例分析证书,请在下面的对话框中输入LRAB3998。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1