主要文件
PHR1940
Supelco
阿司匹林杂质D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2-[[[2-(乙酰氧基)苯甲酰基]氧基]苯甲酸, 乙酰水杨酰水杨酸, 2-羧苯基o- 乙酰水杨酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O6
CAS号:
分子量:
300.26
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001161
API 家族
aspirin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(c1c(cccc1)C(=O)Oc2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
InChI 密鑰
DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
阿司匹林杂质D是抗血小板药物阿司匹林的一种杂质,是广泛用于预防心脏病和中风的主要抗血栓药物之一。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
阿司匹林可作为药物参考标准品,通过分光光度技术和反相高效液相色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质 (CRM) 按照 ISO 17034ISO/IEC 17025 生产和认证。所有关于此 CRM 的信息均记载在分析证书中。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入 LRAC1066。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Simultaneous determination of clopidogrel and aspirin in pharmaceutical dosage forms
Mishra P and Dolly A
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 68(3) (2006)
Rapid and simultaneous determination of aspirin and dipyridamole in pharmaceutical formulations by reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) method
Prakash K, et al.
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5(2), 244-251 (2011)