Merck
PHR1828
Supelco
桉油精
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
桉树脑, 1,3,3-三甲基-2-氧杂二环[2.2.2]辛烷, 1,8-桉叶素, 1,8-环氧对孟烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
105109
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352212
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000176
traceable to USP 1268900
API 家族
cineole
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI 密鑰
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。该CRM的所有使用信息参见分析证书(COA)。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
桉油精,一种天然单萜,是很多药用芳香植物中的组分,例如桉树、小豆蔻、百里香、迷迭香和姜。对黏液高分泌、非脓性鼻窦炎和哮喘具有抑制作用。
應用
该药物二级标准品的其他用途:
  • 高效薄层色谱法(HPTLC)同时测定上市复方镇痛制剂中的薄荷醇和桉油精
  • 开发人用药品技术要求国际协调理事会 (ICH)指导原则验证HPTLC方法,测定唇形科植物中的α-蒎烯和桉油精
  • 顶空吸附萃取法(HSSE)组合气相色谱-质谱法(GC-MS)定量分析不同蜂蜜样品中的7种单萜烯
  • HPTLC法筛选和检测复方草本制剂中的桉油精
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入LRAB9507。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
J I Cacho et al.
Journal of chromatography. A, 1399, 18-24 (2015-05-11)
Headspace sorptive extraction (HSSE) was used to preconcentrate seven monoterpenes (eucalyptol, linalool, menthol, geraniol, carvacrol, thymol and eugenol) for separation by gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS). Three commercially available coatings for the stir bars, namely Polydimethylsiloxane (PDMS), polyacrilate (PA)