Merck
PHR1723
Supelco
去甲丙米嗪
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
地昔帕明 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H22N2 · HCl
CAS号:
分子量:
302.84
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 931
traceable to Ph. Eur. D0500000
traceable to USP 1172006
API 家族
desipramine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 400 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
InChI 密鑰
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SLC6A2(6530)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。盐酸地昔帕明是地昔帕明(DES)的盐,地昔帕明是一种基于叔胺的精神药物,用于治疗抑郁症。DES被归类为三环类抗抑郁药(TADs)。
應用
盐酸地昔帕明可作为药物标准品,通过色谱法比色法和紫外光密度法对药物制剂中的分析物进行分析。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA7398。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Desipramine Hydrochloride
USP43-NF38
United States Pharmacopeia/National Formulary, 42(1), 1256-1256 (2017)
A sensitive colorimetric method for the determination of imipramine hydrochloride and desipramine hydrochloride
El-Yazbi FA, et al.
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 10(4), 373-377 (1985)
UV-densitometric determination of maprotiline, desipramine and moclobemide in pharmaceutical dosage forms
Vujic Z, et al.
Chromatographia, 57(9-10), 687-689 (2003)
Validation of non-aqueous capillary electrophoresis for simultaneous determination of four tricyclic antidepressants in pharmaceutical formulations and plasma samples
Cantu M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 799(1), 127-132 (2004)