certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001520
traceable to USP 1539905
API 家族
pioglitazone
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
190-195.5 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
InChI 密鑰
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PPARG(5468)
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
盐酸吡格列酮是一种口服抗糖尿病药,用于治疗2型糖尿病(也称为非胰岛素依赖型糖尿病(NIDDM)或成年发病型糖尿病)。
應用
盐酸吡格列酮可用作药物参考标准品,用于通过各种色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
选择性 PPARγ 激动剂
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入 LRAB3624。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Determination of pioglitazone hydrochloride in bulk and pharmaceutical formulations by UV spectrophotometric method.
Shakya P and Singh K
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 1(11), 153-153 (2010)
Development and validation of new RPHPLC method for determination of pioglitazone hcl in pharmaceutical dosage forms.
Srinivasulu D, et al.
International journal of chemistry research, 1(1), 18-20 (2010)
Determination of pioglitazone hydrochloride in bulk and pharmaceutical formulations by HPLC and MEKC methods.
Radhakrishna T, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 29(4), 593-607 (2002)
Simultaneous estimation of metformin hydrochloride, pioglitazone hydrochloride, and glimepiride by RP-HPLC in tablet formulation.
Jain D, et al.
Journal of Chromatographic Science, 46(6), 501-504 (2008)