certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
phenformin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI 密鑰
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。盐酸苯乙双胍是苯乙双胍的盐酸盐,属于口服降糖药(如双胍类)的第二化学类别。
應用
盐酸苯乙双胍可用作药物标准品,通过表面增强拉曼光谱技术 和分光光度技术,对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB7788。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
其他客户在看
Principles of Endocrine Pharmacology, 59(1), 18-18 (2012)
Analysis of drugs illegally added into Chinese traditional patent medicine using surface-enhanced Raman scattering
Zhang Y, et al.
Analytical Sciences, 29(10), 985-990 (2013)
Direct spectrophotometric analysis of glipizide and phenformin hydrochloride in pharmaceutical dosage forms
Phalke.NP, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 59(1), 18-18 (1997)
Benjamin D Stein et al.
Journal of proteome research, 18(10), 3703-3714 (2019-08-10)
Recent advances in genome editing technologies have enabled the insertion of epitope tags at endogenous loci with relative efficiency. We describe an approach for investigation of protein interaction dynamics of the AMP-activated kinase complex AMPK using a catalytic subunit AMPKα2
Seon-Hyeong Lee et al.
Cancers, 12(6) (2020-06-03)
Lung adenocarcinoma cells express high levels of ALDH1L1, an enzyme of the one-carbon pathway that catalyzes the conversion of 10-formyltetrahydrofolate into tetrahydrofolate and NAD(P)H. In this study, we evaluated the potential of ALDH1L1 as a therapeutic target by deleting the